Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1100-1G E1100-5G
TCIAE1100-1GEA 20 EUR
TCIAE1100-1G TCIAE1100-5G
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 3-Methylpyrazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂
Número MDL: MFCD00052514
Núm. CAS: 4027-57-0
EINECS: 223-702-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C