2-Amino-4-metil-3-tenoato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-amino-4-methylthiophene-3-carboxylate
E1103-1G E1103-5G
TCIAE1103-1GEA 27 EUR
TCIAE1103-1G TCIAE1103-5G
2-Amino-4-metil-3-tenoato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-metil-3-tenoato de etilo
Formula: C₈H₁₁NO₂S
MW: 185,25 g/mol
Número MDL: MFCD00051669
Núm. CAS: 43088-42-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C