6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (6-Ethoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
E1107-1G E1107-5G
TCIAE1107-1GEA 28 EUR
TCIAE1107-1G TCIAE1107-5G
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₂H₁₃BO₃
MW: 216,04 g/mol
Número MDL: MFCD03427009
Núm. CAS: 352525-98-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %