3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E1109-5G E1109-25G
TCIAE1109-5GEA 37 EUR
TCIAE1109-5G TCIAE1109-25G
3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile ≥98.0% (por GC)
3-Ethoxy-4-methoxybenzonitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.20 g/mol
Número MDL: MFCD02256160
Núm. CAS: 60758-86-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C