Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 4,6-dihydroxynicotinate
E1110-1G E1110-5G
TCIAE1110-1GEA 32 EUR
TCIAE1110-1G TCIAE1110-5G
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Formula: C₈H₉NO₄
MW: 183,17 g/mol
Número MDL: MFCD00834976
Núm. CAS: 6975-44-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %