Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate
E1111-1G E1111-5G
TCIAE1111-1GEA 25 EUR
TCIAE1111-1G TCIAE1111-5G
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₇BrO₂S
MW: 235,10 g/mol
Pto. Ebullición: 175°C
Número MDL: MFCD02683089
Núm. CAS: 5751-83-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %