Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1112-1G
E1112-5G
TCIAE1112-1GEA
26
EUR
TCIAE1112-1G
TCIAE1112-5G
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate
Formula:
C₇H₇ClO₂S Pto. Ebullición: 62°C |
Número MDL:
MFCD00051732 Núm. CAS: 5751-82-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |