Ethyl-4-acetylbenzoate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1113-1G E1113-5G
TCIAE1113-1GEA 36 EUR
TCIAE1113-1G TCIAE1113-5G
Ethyl-4-acetylbenzoate ≥97.0% (por GC)
Ethyl-4-acetylbenzoate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Número MDL: MFCD00013241
Núm. CAS: 38430-55-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C