Ethylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E1116-1G E1116-5G
TCIAE1116-1GEA 38 EUR
TCIAE1116-1G TCIAE1116-5G
Ethylboronic acid pinacol ester ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Ethylboronic acid pinacol ester
Formula: C₈H₁₇BO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD19441153
Núm. CAS: 82954-89-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %