Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate, 3-(4-bromophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester
E1117-1G E1117-5G
TCIAE1117-1GEA 99 EUR
TCIAE1117-1G TCIAE1117-5G
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Formula: C₁₁H₁₁BrO₃
MW: 271.11 g/mol
Pto. Ebullición: 124°C
Número MDL: MFCD00231243
Núm. CAS: 26510-95-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %