Ethyl (3-Methoxybenzoyl)acetate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropionate, 3-(3-Methoxyphenyl)-3-oxopropionic acid Ethyl ester, (3-Methoxybenzoyl)acetic acid Ethyl ester
E1121-1G E1121-5G
TCIAE1121-1GEA 41 EUR
TCIAE1121-1G TCIAE1121-5G
Ethyl (3-Methoxybenzoyl)acetate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl (3-Methoxybenzoyl)acetate
Formula: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222.24 g/mol
Pto. Ebullición: 123°C
Número MDL: MFCD00086704
Núm. CAS: 27834-99-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %