Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate, 4-Quinazolone-2-carboxylic acid ethyl ester
E1123-1G
E1123-5G
TCIAE1123-1GEA
52
EUR
TCIAE1123-1G
TCIAE1123-5G
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O₃ MW: 218,21 g/mol |
Número MDL:
MFCD00051583 Núm. CAS: 29113-33-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 190.0 to 194.0 deg-C |