Ácido (4-etoxi-3-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
E1124-1G E1124-5G
TCIAE1124-1GEA 16 EUR
TCIAE1124-1G TCIAE1124-5G
Ácido (4-etoxi-3-fluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (4-etoxi-3-fluorofenil)metabórico
Formula: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183.97 g/mol
Número MDL: MFCD04115667
Núm. CAS: 279263-10-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %