Ethyl-2-formyl-3-oxopropionate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E1128-1G E1128-5G
TCIAE1128-1GEA 75 EUR
TCIAE1128-1G TCIAE1128-5G
Ethyl-2-formyl-3-oxopropionate ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ethyl-2-formyl-3-oxopropionate
Formula: C₆H₈O₄
Pto. Ebullición: 32°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11112084
Núm. CAS: 80370-42-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %