Ethyl-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 6-Methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
E1131-200MG E1131-1G
TCIAE1131-200MGEA 51 EUR
TCIAE1131-200MG TCIAE1131-1G
Ethyl-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Ethyl-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Formula: C₁₄H₁₆N₂O₃
MW: 260.3 g/mol
Número MDL: MFCD00124778
Núm. CAS: 5395-36-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C