7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E1132-200MG E1132-1G
TCIAE1132-200MGEA 36 EUR
TCIAE1132-200MG TCIAE1132-1G
7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin ≥98.0% (por GC)
7-(Ethylamino)-4,6-dimethylcoumarin
Formula: C₁₃H₁₅NO₂
Número MDL: MFCD00006860
Núm. CAS: 26078-25-1
EINECS: 247-446-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C