3-Etoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E1133-5G E1133-25G
TCIAE1133-5GEA 69 EUR
TCIAE1133-5G TCIAE1133-25G
3-Etoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
3-Etoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Pto. Ebullición: 245°C
Pto. de fusión: 21
Pto. de inflamación: 110°C
Número MDL: MFCD00016606
Núm. CAS: 22924-15-8
EINECS: 245-333-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %