PDE5-IN-7 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E1134-5G
E1134-25G
TCIAE1134-5GEA
41
EUR
TCIAE1134-5G
TCIAE1134-25G
PDE5-IN-7 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
PDE5-IN-7
Formula:
C₁₇H₂₀N₄O₂ |
Número MDL:
MFCD04088989 Núm. CAS: 139756-21-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 143.0 to 147.0 deg-C |