Ethyl-5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
E1138-1G
E1138-5G
TCIAE1138-1GEA
30
EUR
TCIAE1138-1G
TCIAE1138-5G
Ethyl-5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₁NO₃ |
Número MDL:
MFCD08275091 Núm. CAS: 174775-48-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 62.0 to 66.0 deg-C |