Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
E1139-200MG
E1139-1G
TCIAE1139-200MGEA
24
EUR
TCIAE1139-200MG
TCIAE1139-1G
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
Formula:
C₁₃H₁₃NO₂S MW: 247,32 g/mol |
Número MDL:
MFCD01829801 Núm. CAS: 4815-34-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |