Ethoxy(pentafluoro)cyclotriphosphazene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Ethoxy-2,4,4,6,6-pentafluoro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine
E1140-1G E1140-5G
TCIAE1140-1GEA 62 EUR
TCIAE1140-1G TCIAE1140-5G
Ethoxy(pentafluoro)cyclotriphosphazene ≥98.0% (por GC)
Ethoxy(pentafluoro)cyclotriphosphazene
Formula: C₂H₅F₅N₃OP₃
MW: 275,00 g/mol
Pto. Ebullición: 42°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28386107
Núm. CAS: 33027-66-6
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %