4-Ethynyl-1,1'-biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1141-1G
E1141-5G
TCIAE1141-1GEA
42
EUR
TCIAE1141-1G
TCIAE1141-5G
4-Ethynyl-1,1'-biphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Ethynyl-1,1'-biphenyl
Formula:
C₁₄H₁₀ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00102191 Núm. CAS: 29079-00-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 86.0 to 90.0 deg-C |