Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
E1142-1G E1142-5G
TCIAE1142-1GEA 38 EUR
TCIAE1142-1G TCIAE1142-5G
Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁NO₃
MW: 217,2206 g/mol
Pto. de fusión: 271°C
Número MDL: MFCD00173406
Núm. CAS: 26892-90-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %