Ethyl-2-aminonicotinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E1146-1G
E1146-5G
TCIAE1146-1GEA
21
EUR
TCIAE1146-1G
TCIAE1146-5G
Ethyl-2-aminonicotinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-2-aminonicotinate
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Pto. Ebullición: 133°C |
Número MDL:
MFCD01569452 Núm. CAS: 13362-26-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 93.0 to 97.0 deg-C |