Ethyl 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1147-1G
E1147-5G
TCIAE1147-1GEA
30
EUR
TCIAE1147-1G
TCIAE1147-5G
Ethyl 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 1-Cyclopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-4-oxo-3-quinolinecarboxylate
Formula:
C₁₆H₁₅F₂NO₄ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD05864419 Núm. CAS: 112811-71-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 183.0 to 187.0 deg-C |