Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 2-(ethoxymethylene)acetoacetate, Ethyl 2-(ethoxymethylene)-3-oxobutanoate
E1148-5G E1148-25G
TCIAE1148-5GEA 34 EUR
TCIAE1148-5G TCIAE1148-25G
Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-acetyl-3-ethoxyacrylate
Formula: C₉H₁₄O₄
MW: 186,21 g/mol
Pto. Ebullición: 266°C
Número MDL: MFCD09959866
Núm. CAS: 3788-94-1
EINECS: 223-259-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)