Ethyl 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: MCPB Ethyl ester, 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butyric acid Ethyl ester
E1149-100MG E1149-1G
TCIAE1149-100MGEA 75 EUR
TCIAE1149-100MG TCIAE1149-1G
Ethyl 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butyrate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 4-(4-Chloro-2-methylphenoxy)butyrate
Formula: C₁₃H₁₇ClO₃
MW: 256,73 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00128924
Núm. CAS: 10443-70-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %