2,3-Dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxin-5-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carbaldehyde, 3,4-Ethylenedioxythiophene-2-carboxaldehyde, 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxaldehyde
E1150-1G E1150-5G
TCIAE1150-1GEA 60 EUR
TCIAE1150-1G TCIAE1150-5G
2,3-Dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxin-5-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
2,3-Dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxin-5-carbaldehyde
Formula: C₇H₆O₃S
MW: 170,19 g/mol
Número MDL: MFCD01651766
Núm. CAS: 204905-77-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da7de95435eb999273a20b11c3ef43bcdec058ed&vid=da7de95435eb999273a20b11c3ef43bcdec058ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C