Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate, Ethyl 4-(Trifluoromethyl)phenylacetate, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid ethyl ester
E1152-1G E1152-5G
TCIAE1152-1GEA 80 EUR
TCIAE1152-1G TCIAE1152-5G
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232,20 g/mol
Pto. Ebullición: 105°C
Número MDL: MFCD07779351
Núm. CAS: 721-63-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C