Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylate
E1154-1G E1154-5G
TCIAE1154-1GEA 46 EUR
TCIAE1154-1G TCIAE1154-5G
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₆Cl₂N₂O₂
MW: 221,04 g/mol
Pto. Ebullición: 145°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09910281
Núm. CAS: 51940-64-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C