trans,trans-4-(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1157-1G E1157-5G
TCIAE1157-1GEA 48 EUR
TCIAE1157-1G TCIAE1157-5G
trans,trans-4-(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-4-(4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)-4'-n-propylbicyclohexyl
Formula: C₂₃H₃₄F₂O
Número MDL: MFCD18433524
Núm. CAS: 123560-48-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Mesomorphic range 78.0 to 84.0 deg-C