4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
E1158-5G E1158-25G
TCIAE1158-5GEA 114 EUR
TCIAE1158-5G TCIAE1158-25G
4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formula: C₂₃H₂₈F₂O
MW: 358,47 g/mol
Número MDL: MFCD18451991
Núm. CAS: 189750-98-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
Mesomorphic range 77.0 to 175.0 deg-C