Eprosartan Mesylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Eprosartan methanesulphonate, (E)-4-((2-Butyl-5-(2-carboxy-3-(thiophen-2-yl)prop-1-en-1-yl)-1H-imidazol-1-yl)methyl)benzoic acid methanesulphonic acid salt
E1161-200MG E1161-1G
TCIAE1161-200MGEA 66 EUR
TCIAE1161-200MG TCIAE1161-1G
Eprosartan Mesylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Eprosartan Mesylate
Formula: C₂₃H₂₄N₂O₄S·CH₄O₃S
MW: 520.62 g/mol
Número MDL: MFCD08141807
Núm. CAS: 144143-96-4
Índice Merck: 14,03635
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 246.0 to 250.0 deg-C