4-Ethyl-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Ethyl-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
E1162-5G E1162-25G
TCIAE1162-5GEA 63 EUR
TCIAE1162-5G TCIAE1162-25G
4-Ethyl-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Ethyl-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formula: C₂₃H₃₀
MW: 306,49 g/mol
Número MDL: MFCD09751090
Núm. CAS: 84540-37-4
EINECS: 283-130-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 134.0 to 169.0 deg-C