4,4'-(Ethyne-1,2-diyl)diphthalic anhydride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E1164-5G E1164-25G
TCIAE1164-5GEA 45 EUR
TCIAE1164-5G TCIAE1164-25G
4,4'-(Ethyne-1,2-diyl)diphthalic anhydride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4'-(Ethyne-1,2-diyl)diphthalic anhydride
Formula: C₁₈H₆O₆
Número MDL: MFCD28976167
Núm. CAS: 129808-00-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %