4-Ethyl-4-methylmorpholinium bromide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Ethyl-4-methylmorpholin-4-ium bromide
E1166-5G E1166-25G
TCIAE1166-5GEA 74 EUR
TCIAE1166-5G TCIAE1166-25G
4-Ethyl-4-methylmorpholinium bromide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-Ethyl-4-methylmorpholinium bromide
Formula: C₇H₁₆BrNO
MW: 210,12 g/mol
Número MDL: MFCD03095385
Núm. CAS: 65756-41-4
EINECS: 418-250-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 177.0 to 187.0 deg-C