4-Cianobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Cyanobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-cyanobenzoate
E1167-5G
E1167-25G
TCIAE1167-5GEA
36
EUR
TCIAE1167-5G
TCIAE1167-25G
4-Cianobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
4-Cianobenzoato de etilo
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Pto. Ebullición: 140°C |
Número MDL:
MFCD00001824 Núm. CAS: 7153-22-2 EINECS: 230-500-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |