1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
E1170-1G E1170-5G
TCIAE1170-1GEA 66 EUR
TCIAE1170-1G TCIAE1170-5G
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥97.0% (por GC)
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₉H₅F₃O
MW: 186,13 g/mol
Pto. de inflamación: 40°C
Número MDL: MFCD03094333
Núm. CAS: 160542-02-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %