(4-Ethoxyphenyl)urea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
E1171-200MG E1171-1G
TCIAE1171-200MGEA 52 EUR
TCIAE1171-200MG TCIAE1171-1G
(4-Ethoxyphenyl)urea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
(4-Ethoxyphenyl)urea
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00025431
Núm. CAS: 150-69-6
EINECS: 205-767-7
Índice Merck: 14,03464
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C