4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Ethoxy-2-methylphenylboronic acid, 4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid, B-(4-Ethoxy-2-methylphenyl)boronic acid
E1173-1G
E1173-5G
TCIAE1173-1GEA
39
EUR
TCIAE1173-1G
TCIAE1173-5G
4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Formula:
C₉H₁₃BO₃ MW: 180,01 g/mol |
Número MDL:
MFCD04115659 Núm. CAS: 313545-31-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.0 % |