Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate, Ethyl 2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
E1179-5G E1179-25G
TCIAE1179-5GEA 35 EUR
TCIAE1179-5G TCIAE1179-25G
Ethyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl-2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate
Formula: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Número MDL: MFCD00087563
Núm. CAS: 51145-57-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %