Ethyl 7-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 7-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid Ethyl ester, Ethyl 7-chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
E1180-5G E1180-25G
TCIAE1180-5GEA 28 EUR
TCIAE1180-5G TCIAE1180-25G
Ethyl 7-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Ethyl 7-Chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₇H₁₀ClF₃N₂O₃
MW: 382,72 g/mol
Número MDL: MFCD01863285
Núm. CAS: 100491-29-0
EINECS: 422-360-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C