Ethyl potassium oxalate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E1184-5G
E1184-25G
TCIAE1184-5GEA
74
EUR
TCIAE1184-5G
TCIAE1184-25G
Ethyl potassium oxalate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Ethyl potassium oxalate
Formula:
C₄H₅KO₄ |
Número MDL:
MFCD00045861 Núm. CAS: 1906-57-6 EINECS: 217-606-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |