2-Ethyl-6-methylphenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E1185-1G E1185-5G
TCIAE1185-1GEA 30 EUR
TCIAE1185-1G TCIAE1185-5G
2-Ethyl-6-methylphenol ≥98.0% (por GC)
2-Ethyl-6-methylphenol
Formula: C₉H₁₂O
Pto. Ebullición: 214°C
Número MDL: MFCD00962292
Núm. CAS: 1687-64-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c682fa516a5d03e7bb571a6bcaad13ad2b32f41&vid=4c682fa516a5d03e7bb571a6bcaad13ad2b32f41&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %