Ethyl 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoic acid Ethyl ester, Ethyl 3,4-bis(2-methoxyethoxy)benzoate
E1186-1G E1186-5G
TCIAE1186-1GEA 27 EUR
TCIAE1186-1G TCIAE1186-5G
Ethyl 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 3,4-Bis(2-methoxyethoxy)benzoate
Formula: C₁₅H₂₂O₆
MW: 298,34 g/mol
Número MDL: MFCD01935284
Núm. CAS: 183322-16-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1954ff4995541de5917269d0979d87dafa31f58d&vid=1954ff4995541de5917269d0979d87dafa31f58d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C