2-Ethoxy-5-methylbenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Ethoxy-5-methylbenzeneboronic acid, 2-Ethoxy-5-methylphenylboronic acid
E1189-1G E1189-5G
TCIAE1189-1GEA 50 EUR
TCIAE1189-1G TCIAE1189-5G
2-Ethoxy-5-methylbenzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Ethoxy-5-methylbenzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Número MDL: MFCD00196832
Núm. CAS: 123291-97-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbd3d69950dc8aca775ae06139234fc0c55bdf03&vid=cbd3d69950dc8aca775ae06139234fc0c55bdf03&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %