Ethyl 3-(Difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1191-25G
E1191-5G
TCIAE1191-25GEA
331
EUR
TCIAE1191-25G
TCIAE1191-5G
Ethyl 3-(Difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl 3-(Difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate
Formula:
C₈H₁₀F₂N₂O₂ Pto. Ebullición: 120°C |
Número MDL:
MFCD12022341 Núm. CAS: 141573-95-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 61.0 to 65.0 deg-C |