Ácido 2,3-difluoro-4-etoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,3-Difluoro-4-ethoxybenzeneboronic acid, 4-Ethoxy-2,3-difluorobenzeneboronic acid, 4-Ethoxy-2,3-difluorophenylboronic acid, (4-Ethoxy-2,3-difluorophenyl)boronic acid
E1192-1G E1192-5G
TCIAE1192-1GEA 20 EUR
TCIAE1192-1G TCIAE1192-5G
Ácido 2,3-difluoro-4-etoxifenilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2,3-difluoro-4-etoxifenilborónico
Formula: C₈H₉BF₂O₃
MW: 201,96 g/mol
Número MDL: MFCD09258743
Núm. CAS: 212386-71-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bf7a10621c6a5b4ab5af5bb389a8adef24b8ed6&vid=6bf7a10621c6a5b4ab5af5bb389a8adef24b8ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %