Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylate, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 2,6-Dichloronicotinic acid ethyl ester, Ethyl 2,6-Dichloronicotinate
E1194-1G E1194-5G
TCIAE1194-1GEA 53 EUR
TCIAE1194-1G TCIAE1194-5G
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2,6-dichloropyridine-3-carboxylate
Formula: C₈H₇Cl₂NO₂
MW: 220,06 g/mol
Número MDL: MFCD09757510
Núm. CAS: 58584-86-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C