Ethyl-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutyrate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E1195-1G E1195-5G
TCIAE1195-1GEA 120 EUR
TCIAE1195-1G TCIAE1195-5G
Ethyl-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutyrate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-4-(4-methylphenyl)-4-oxobutyrate
Formula: C₁₃H₁₆O₃
Pto. Ebullición: 178°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00266564
Núm. CAS: 6942-61-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C